Documentos Principais
469963
Sigma-Aldrich
L-Threoninol
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Beilstein:
6130524
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
L-Threoninol, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
49-54 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
Descrição geral
L-Threoninol also known as (2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol, is an amino alcohol, which is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Aplicação
L-Threoninol can be used as artificial abasic nucleoside in the synthesis and modification of oligodeoxynucleotide and can also be utilized to synthesize pyrene-L-threoninyl analogues.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
L-Tryptophan reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T0254
L-Tryptophan
L-Tryptophan from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Sigma-Aldrich
T8941
L-Tryptophan