SRP4388
SDF-1alpha (CXCL12) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
CXCL12, PBSF, Pre-B cell growth-stimulating factor, SDF-1, chemokine (C-X-C motif) ligand 12, hIRH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
50-100 ng/mL
peso molecular
~7.9 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Sdf1(20315)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3