SRP3239
GDNF from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
ATF-1, Glial-Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
15 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... GDNF(25453)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The functional rat GDNF ligand is a disulfide-linked homodimer, of two 15.0kDa polypeptide chains called monomers. Each monomer contains seven conserved cysteine residues, one of which is used for inter-chain disulfide bridging and the others are involved in intramolecular ring formation known as the cysteine knot configuration.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)