SRP3049
GDF-2
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
BMP-9, Fator de crescimento e diferenciação 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
0.5-1.9 ng/mL
peso molecular
24.1 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GDF2(2658)
Descrição geral
O GDF-2 pertence à família das citocinas TGF-β, cujos membros têm um papel importante no desenvolvimento pré-natal e no crescimento pós-natal, no remodelamento e manutenção de diversos tecidos e órgãos. O GDF-2 é expresso principalmente nas células não parenquimatosas do fígado, mas também é encontrado em diversas outras células e tecidos. O GDF-2 pode sinalizar por meio do receptor ALK1 e foi implicado em diversos eventos fisiológicos. Esses eventos incluem a regulação do sistema reticuloendotelial hepático, homeostase de glicose e homeostase de ferro, além da inibição da angiogênese. O GDF-2 humano recombinante é uma proteína homodimérica ligada a um dissulfeto de 24,1 kDa que consiste em duas cadeias polipeptídicas de 110 aminoácidos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O GDF-2 pertence à família das citocinas TGF-β, cujos membros têm um papel importante no desenvolvimento pré-natal e no crescimento pós-natal, no remodelamento e manutenção de diversos tecidos e órgãos. O GDF-2 humano recombinante é uma proteína homodimérica ligada a um dissulfeto de 24,1 kDa que consiste em duas cadeias polipeptídicas de 110 aminoácidos.
Sequência
SAGAGSHCQK TSLRVNFEDI GWDSWIIAPKE YEAYECKGGC FFPLADDVTPTK HAIVQTLVHL KFPTKVGKAC CVPTKLSPIS VLYKDDMGVP TLKYHYEGMS VAECGCR
forma física
Liofilizado sem aditivos.
Reconstituição
Centrifugue o tubo antes de abri-lo. Reconstitua em água para uma concentração de 0,1-1,0 mg/ml. Não centrifugue. Esta solução pode ser armazenada a 2 ºC a -8°C por até 1 semana. Para armazenamento prolongado, recomenda-se diluir adicionalmente em tampão com proteína carreadora (como BSA 0,1%) e armazenar em alíquotas de trabalho a -20 °C a -80 °C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Monica A Brown et al.
The Journal of biological chemistry, 280(26), 25111-25118 (2005-04-27)
Bone morphogenetic proteins (BMPs), a subset of the transforming growth factor (TGF)-beta superfamily, regulate a diverse array of cellular functions during development and in the adult. BMP-9 (also known as growth and differentiation factor (GDF)-2) potently induces osteogenesis and chondrogenesis
Sandrine Levet et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(25), E3207-E3215 (2015-06-10)
The transition to pulmonary respiration after birth requires rapid alterations in the structure of the mammalian cardiovascular system. One dramatic change that occurs is the closure of the ductus arteriosus (DA), an arterial connection in the fetus that directs blood
Wen-Jia Ai et al.
Stem cells and development, 24(11), 1320-1331 (2015-01-21)
A low-efficiency yield hinders the use of stem cells as a source of endothelial cells (ECs) for therapeutic vascularization, and the diversity of the transforming growth factor-β (TGF-β) superfamily has undermined understanding the effects of its potent vascularization-inducing. Herein, we
Ferdos Alaa El Din et al.
PloS one, 10(7), e0132111-e0132111 (2015-07-16)
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia syndrome (HHT) or Rendu-Osler-Weber (ROW) syndrome is an autosomal dominant vascular disorder. Two most common forms of HHT, HHT1 and HHT2, have been linked to mutations in the endoglin (ENG) and activin receptor-like kinase 1 (ACVRL1or ALK1)