ABS403
Anti-phospho NFkB p65 Antibody, (Ser547)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Transcription factor p65, Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer547)
Informações sobre genes
human ... RELA(5970)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho NFkB p65, (Ser547) in 10 µg of p65 WT transfected U2OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1