Key Documents
SRP0681
Sigma-Aldrich
PDKTIDE
≥95% (HPLC)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized powder
peso molecular
4771.36
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
The 39 amino acids of PDKtide peptide sequence (KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC) is derived from two human proteins: residues 1-14 are based on AKT1 (307-320) and residues 16-39 are based on PKN2/PRK2 (961-984).
Sequência
KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC
Reconstituição
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Armazenamento e estabilidade
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3