17192
Peptone Sorbitol Bile Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
bile salt mixture, 1.5 g/L
disodium phosphate, 8.23 g/L
monosodium phosphate, 1.2 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sorbitol, 10 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
selective for Yersinia spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?