Documentos Principais
SRP0678
Sigma-Aldrich
DYRKTIDE
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nome do produto
DYRKTIDE, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
1791.15
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Useful as a substrate for DYRK family kinases.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The synthetic peptide (RRRFRPASPLRGPPK) contains a serine/threonine protein kinase phosphorylation site and is routinely evaluated as a substrate for DYRK family kinases.
Sequência
RRRFRPASPLRGPPK
Reconstituição
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Armazenamento e estabilidade
Store diluted product in aliquots at -20 °C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20 °C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)