Documentos Principais
SRP0571
Sigma-Aldrich
OX40L (CD252), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD252, TNFSF4, tumor necrosis factor ligand superfamily member 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
18 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TNFSF4(7292)
Descrição geral
Human OX40L, also known as tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TNFSF4, and CD252, GenBank Accession No. NM_003326, a.a. 51-183 with a N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)