04-1470
Anti-OX40L (CD252) Antibody, clone RM134L
clone RM134L, from rat
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, OX40 ligand, OX40L, CD252
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM134L, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tnfsf4(22164)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected OX40L in mouse OX40L/L5178Y cells.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Mouse OX40L/L5178Y cells
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1