SRP3133
OX40 Ligand human
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CD252, Gp34, OX40L, TNFSF4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in Hi-5 Insect cells
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
15.5-25.0 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TNFSF4(7292)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)