Documentos Principais
SRP0481
Sigma-Aldrich
TRIM24 (896-1014) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PTC6, RNF82, TF1A, TIF1, tripartite motif containing 24
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
15 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TRIM24(8805)
Descrição geral
Human bromodomain tripartite motif containing 24 (TRIM24), also known as TIF1 (GenBank Accession No. NM_015905) amino-acids 896 - 1014 with N-terminal HIS-tag, MW = 15 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tsai, W.W., et al.
Nature, 468, 927-932 (2012)
Misato Kikuchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(12), 1828-1836 (2009-11-17)
The androgen receptor (AR) is a ligand-dependent transcription factor that belongs to the family of nuclear receptors, and its activity is regulated by numerous AR coregulators. AR plays an important role in prostate development and cancer. In this study, we