SRP0356
GSK3β active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
glycogen synthase kinase 3 beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥500 pmol/min-μg
peso molecular
73 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... GSK3B(2932)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)