SRP0352
TRKC active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
NT-3 Receptor, NTKR3, Neurotrophic Tyrosine Kinase Receptor, type 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
68 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NTRK3(4916)
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)