SRP0159
Histone H3 peptide (1-21) human
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
~2 kDa
embalagem
pkg of 160 nmol
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HIST1H3E(8353)
Categorias relacionadas
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.