SRP0158
Histone H3 (2-58) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
32 kDa
embalagem
pkg of 500 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HIST1H3E(8353)
Descrição geral
Human Histone 3 (GenBank Accession No. NM_003532), (amino acid 2-58) with N-terminal GST tag, MW = 32kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.