fonte biológica
bovine (calf) thymus
tipo
Type III-S
Formulário
powder
concentração
≥60% protein (biuret)
técnica(s)
activity assay: suitable
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- as a positive control in the in vitro kinase assay to examine the ability of Cdc2-cyclin B1 to phosphorylate GST-CD-4 protein
- in Cdk5 activity assay
- in histone H1 kinase assay
- as a Poly(ADP-ribose) (PAR) acceptor in the assessment of in vitro PAR polymerase activity
- as an acceptor of 32P from [γ-32P]ATP in order to measure protein kinase activity of lysate from small and large luteal cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)