12-404
Histone H3 Peptide
biotin conjugate, residues 21-44
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Histone H3 Peptide, biotin conjugate, residues 21-44, This gene contains introns & its mRNA is polyadenylated, unlike most histone genes. The protein encoded is a replication-independent member of the histone H3 family.
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Categorias relacionadas
Aplicação
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1