Documentos Principais
12-403
Sigma-Aldrich
Histone H3 Peptide
biotin conjugate
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Histone H3 Peptide, biotin conjugate, This peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Categorias relacionadas
Aplicação
This peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
Qualidade
Routinely evaluated as a substrate for histone-modifying enzymes.
forma física
Lyophilized powder
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3