SRP0683
RS Repeat Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Produtos recomendados
Nome do produto
RS Repeat Peptide, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
1934.13
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
The synthetic peptide (GRSRSRSRSRSRSRSR) contains serine/threonine protein kinase phosphorylation sites and is routinely evaluated as a substrate for CLK, EIF2AK and SRPK family kinases.
Sequência
GRSRSRSRSRSRSRSR
Reconstituição
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Armazenamento e estabilidade
Store diluted product in aliquots at --20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)