SRP0146
PRMT5/MEP50 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Arginine methyltransferase 5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5(HRMT1L5), ICln-binding protein (IBP72) 72 kDa, Jak-binding protein 1 (JBP1), shk1 kinase-binding protein 1 homolog (SKB1)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
73 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRMT5(10419)
Descrição geral
Human PRMT5 (GenBank Accession No. NM_006109), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 73kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1