SRP0140
PRMT1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ANM1, Arginine methyltransferase 1, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 2, HRMT1L2, Interferon receptor 1-bound protein 4 (IR1B4)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥50% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
68 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRMT1(3276)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)