SRP0145
PRMT5/MEP50 Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Arginine methyltransferase 5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5(HRMT1L5), ICln-binding protein (IBP72) 72 kDa, Jak-binding protein 1 (JBP1), shk1 kinase-binding protein 1 homolog (SKB1)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
37.5 kDa (MEP50)
73 kDa (PRMT5)
embalagem
pkg of 20 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
técnica(s)
inhibition assay: suitable
solubilidade
water: soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRMT5(10419)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)