Key Documents
SML3957
Sigma-Aldrich
OSS_128167
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[[3-[(2-Furanylcarbonyl)amino]benzoyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
366.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
eCll penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6.
OSS_128167 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6) that exhibits anti-cancer, anti-inflammatory, and anti-viral properties. OSS_128167 inhibits HBV transcription and replication through upregulating peroxisome proliferator-activated receptors α (PPARα) expression.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3