Documentos Principais
SML3805
Sigma-Aldrich
SIRT6-IN-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-N-[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]-6-quinazolinesulfonamide, 2,4-Dioxo-N-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]-1H-quinazoline-6-sulfonamide, 2,4-dioxo-N-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14N4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
410.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
SIRT6-IN-1 (2,4-dioxo-N-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)−1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide) is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6). It improves glucose tolerance in a type 2 diabetes mouse model. SIRT6-IN-1 delays experimental autoimmune encephalomyelitis disease onset in mice.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)