SML2529
MDL-800
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Methyl 2-(N-(5-bromo-4-fluoro-2-methylphenyl)sulfamoyl)-5-(3,5-dichlorophenylsulfonamido)benzoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cc(c(c1)C)N[S](=O)(=O)c2c(cc(cc2)N[S](=O)(=O)c3cc(cc(c3)Cl)Cl)C(=O)OC)Br
InChI
1S/C21H16BrCl2FN2O6S2/c1-11-5-18(25)17(22)10-19(11)27-35(31,32)20-4-3-14(9-16(20)21(28)33-2)26-34(29,30)15-7-12(23)6-13(24)8-15/h3-10,26-27H,1-2H3
chave InChI
FKFQBYBODAKGOA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)