Key Documents
LIGHTOX17
Sigma-Aldrich
LightOx17
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H27NO2
Número CAS:
Peso molecular:
373.49
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Fluorescence microscopy, fluorescence spectroscopy.
Características e benefícios
LightOx17 is a fluorescent molecule that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV-A and violet (405 nm) light sources. In a cellular environment it exhibits predominately mitochrondrial localisation and, when activated by UV-A or 405 nm absorption wavelengths, elicits the release of reactive oxygen species (ROS) for controlled, localised cell death.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Outras notas
Chemical Equivalency 1ea=1mg
Informações legais
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.