Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCc2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)C
InChI
1S/C21H21NO2/c1-15(2)22-13-3-4-19-14-17(9-12-20(19)22)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(23)24/h7-12,14-15H,3-4,13H2,1-2H3,(H,23,24)
chave InChI
OWPRYZBCLJMXGR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.