Documentos Principais
QBD10983
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®9-PFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H40F10O13
Número CAS:
Peso molecular:
846.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F)=O
Características e benefícios
Bis-dPEG®9-PFP ester is a homobifunctional dPEG® crosslinker which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (35.8 Å) provide precise distance control between conjugated moieties. 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) ester is more reactive to amines than NHS ester and are more stable than NHS esters to hydrolysis.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)