Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C30H48N2O17/c33-25-1-2-26(34)31(25)48-29(37)5-7-39-9-11-41-13-15-43-17-19-45-21-23-47-24-22-46-20-18-44-16-14-42-12-10-40-8-6-30(38)49-32-27(35)3-4-28(32)36/h1-24H2
chave InChI
CQWLSZJYTZVHMU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10246-1000MG | 4061832877075 |
QBD10246-100MG | 4061832877082 |