QBD10551
MAL-dPEG®4-TFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupo funcional
ester
maleimide
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C24H28F4N2O9/c25-16-15-17(26)23(28)24(22(16)27)39-21(34)4-7-35-9-11-37-13-14-38-12-10-36-8-5-29-18(31)3-6-30-19(32)1-2-20(30)33/h1-2,15H,3-14H2,(H,29,31)
chave InChI
LKZRDWRFDOPKGN-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)