Documentos Principais
QBD10631
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-Lysine-dPEG®4-TFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H45F4N5O13
Peso molecular:
843.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
InChI
1S/C37H45F4N5O13/c38-24-23-25(39)35(41)36(34(24)40)59-33(53)10-15-55-17-19-57-21-22-58-20-18-56-16-12-43-37(54)26(44-28(48)9-14-46-31(51)6-7-32(46)52)3-1-2-11-42-27(47)8-13-45-29(49)4-5-30(45)50/h4-7,23,26H,1-3,8-22H2,(H,42,47)(H,43,54)(H,44,48)
chave InChI
QODWSCJQLAMMBN-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Bis-MAL-Lysine-dPEG®4-TFP ester is a unique crosslinker containing two maleimide groups, one on each amine of lysine, a 4-unit, single molecular weight dPEG® spacer arm, and a 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) ester. Each maleimide group reacts with a sulfhydryl group, and the TFP ester reacts with a free amine. The single molecular weight dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic. This reagent can be used to modify or form conjugates with antibodies, antibody fragments, peptides, and small molecules.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)