QBD10397
Bis-MAL-dPEG®11
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H62N4O17
Número CAS:
Peso molecular:
846.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Bis-MAL-dPEG®11 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)