Documentos Principais
QBD10215
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®3
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H34N4O9
Peso molecular:
522.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C24H34N4O9/c29-19(7-11-27-21(31)3-4-22(27)32)25-9-1-13-35-15-17-37-18-16-36-14-2-10-26-20(30)8-12-28-23(33)5-6-24(28)34/h3-6H,1-2,7-18H2,(H,25,29)(H,26,30)
chave InChI
IYCAHIIVLGRROV-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Bis-MAL-dPEG®3 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10215-50MG
QBD10215-1000MG