Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O)(C)C)CC
InChI
1S/C22H23NO2/c1-4-23-14-13-22(2,3)19-15-17(9-12-20(19)23)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(24)25/h7-12,15H,4,13-14H2,1-3H3,(H,24,25)
chave InChI
JFQMWYKQDAWCSO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.