Documentos Principais
QBD10008
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®12-TFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H69F4N3O16S
Peso molecular:
992.08
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F
Características e benefícios
Biotin-dPEG®12-TFP ester has 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) moiety whcih hydrolyze more slowly than NHS esters in aqueous media and is more reactive towards amines than NHS esters. The single molecular weight Biotin-dPEG®12-TFP ester has a long spacer of precise length (47.6 Å) between the biotin moiety and the labeled molecule. This dPEG spacer imparts a high degree of water solubility to the biotin label. For biotinylated peptides and proteins, the PEG spacer dramatically reduces aggregation and precipitation of the modified molecule and reduces non-specific binding of the molecule, both of which are common problems with molecules that have been biotinylated with the widely used NHS-LC-biotin.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4