Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C23H25NO2/c1-16(2)24-14-13-23(3,4)20-15-18(9-12-21(20)24)6-5-17-7-10-19(11-8-17)22(25)26/h7-12,15-16H,13-14H2,1-4H3,(H,25,26)
chave InChI
OCMSZODRCJAGHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
LIGHTOX14-1EA |