Documentos Principais
SYND452410
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware D452410, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D452410
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)