N0915
NSC43067
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(5-Methyl-2-thienyl)-3-phenyl-2-Propen-1-one, 1-(5-Methyl-thiophen-2-yl)-3-phenyl-propenone, NSC 43067
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to light tan
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(s1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12OS/c1-11-7-10-14(16-11)13(15)9-8-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3/b9-8+
chave InChI
AOUMOFQEBZGSPD-CMDGGOBGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
CDKs