Documentos Principais
SML3941
Sigma-Aldrich
DUB-IN-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-Benzyloxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, 9-Phenylmethoxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, DUB Inhibitor 1, DUBs Inhibitor 1, DUBs-IN-1, Deubiquitinase Inhibitor 1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H11N5O
Número CAS:
Peso molecular:
337.33
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor.
DUB-IN-1 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 850 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUB-IN-1 inhibits the proliferation (200-800 nM for 24 or 48h; LN229, U87MG, and T98G cells), invasion (500-800 nM for 48 or 96h; LN229 and T98G cells), and stemness (500-800 nM for 7 or 14 days; LN229 and T98G cells) in GBM cultures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)