5.31131
USP1-UAF1 Inhibitor, ML323
Sinônimo(s):
USP1-UAF1 Inhibitor, ML323, N-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)benzyl)-2-(2-isopropylphenyl)-5-methylpyrimidin-4-amine, USP1–UAF1 Deubiquitinase complex Inhibitor, ML 323
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN=C(N=C1NCC2=CC=C(C=C2)N3C=CN=N3)C4=CC=CC=C4C(C)C
InChI
1S/C23H24N6/c1-16(2)20-6-4-5-7-21(20)23-24-14-17(3)22(27-23)25-15-18-8-10-19(11-9-18)29-13-12-26-28-29/h4-14,16H,15H2,1-3H3,(H,24,25,27)
chave InChI
VUIRVWPJNKZOSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
USP1-UAF1 deubiquitinase (DUBs) complex
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Liang, Q., et al. 2014. Nat Chem Biol.10, 298.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3