Documentos Principais
SML1444
Sigma-Aldrich
(±)-Mepivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methyl-2,6-pipecoloxylidine hydrochloride, Carbocaine hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
282.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)C.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
chave InChI
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current.
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current. (±)-Mepivacaine blocks tandem pore (TASK) and Kv1.5 potassium channels in model systems.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)