Documentos Principais
SML3885
Sigma-Aldrich
(±)-Vestitol
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, CID 92503, DL-Vestitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
272.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities.
(±)-Vestitol is a hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis, licorice root and other sources that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities. Apparently Vestitol inhibits release of the chemokines CXCL1/KC and CXCL2/MIP-2 from macrophages. Vestitol strongly inhibits Chikungunya virus infection. Vestitol exhibits anti-trypanosomal activity against T. brucei and T. congolense (EC50 3.86 and 4.36 µg/ml).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)