524650
PBS Tablets
10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, tablet, pH 7.4 at 25°C
Sinônimo(s):
PBS, Phosphate Buffered Saline Tablets
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
PBS Tablets, Dissolving one tablet of PBS buffer in 1 liter of deionized H2O yields 140 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, pH 7.4 at 25°C. Note: 1 each = 10 tablets.
Nível de qualidade
Formulário
tablet
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3