Documentos Principais
SML3814
Sigma-Aldrich
Firibastat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
QGC-001, (3S)-3-Amino-4-[[(2S)-2-amino-4-sulfobutyl]disulfanyl]butane-1-sulfonic acid, (3S,3′S)-4,4′-Dithiobis(3-aminobutane-1-sulfonic acid, QGC 001, QGC001, RB 150, RB-150, RB150
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H20N2O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
368.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Firibastat (RB150; QGC001) is an orally active, blood-brain barrier-permeant prodrug composed of two molecules of disulfide-linked aminopeptidase A (APA; glutamyl aminopeptidase) active-site inhibitor EC33 (Ki = 300 nM) that are released via the action of brain reductase in the brain. Firibastat exhibits antihypertensive efficacy in vivo (Blood pressure reduction ED50 = 30 mg/kg via p.o. in spontaneously hypertensive rats).
Orally active, brain-permeant precursor of the aminopeptidase A (APA; glutamyl aminopeptidase) active-site inhibitor EC33 with antihypertensive efficacy in vivo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)