Documentos Principais
SML3808
Sigma-Aldrich
Firategrast
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
SB 683699, T 0047, T-0047, (αS)-α-[(2,6-Difluorobenzoyl)amino]-4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-propanoic acid, (S)-2-(2,6-Difluorobenzamido)-3-(4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, SB-683699
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H27F2NO6
Número CAS:
Peso molecular:
499.50
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Firategrast is an orally available, potent and selective antagonist of α4β1/α4β7 integrins. Firategrast inhibits α4β1/α4β7 integrin-mediated transferring of lymphocytes into the central nervous system (CNS). In phase II trial it demonstrated a reduction of new contrast enhancing MRI lesions in patients with relapsing remitting MS.
Orally available, potent and selective antagonist of α4β1/α4β7 integrins
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)