Documentos Principais
SML3773
Sigma-Aldrich
PITCOIN1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((4-Oxo-3-phenethyl-3,4-dihydropteridin-2-yl)thio)-N-(thiazol-2-yl)acetamide, 2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-pteridinyl]thio]-N-2-thiazolylacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H16N6O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
424.50
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PITCOIN1 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor of Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. Also, PITCOIN1 is a moderate inhibitor of PI3KC2γ and PI3KC2β. PITCOIN1 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)