Documentos
SML3759
Sigma-Aldrich
MU1742
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(1-((4-Fluoro-1-methylpiperidin-4-yl)methyl)-4-(5-fluoropyridin-2-yl)-1H-imidazol-5-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, MU 1742, MU-1742
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H22F2N6
Peso molecular:
408.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
MU1742 is an orally active, potent and selective casein kinase 1 inhibitor (CK1α/δ/ε IC50 = 7/6/28 nM; p38α IC50 >3 μM) with high kinome-wide selectivity. MU1742 inhibits CLL19-induced chemotaxis (IC50 = 200 nM; MEC1 cells) and CK1δ/ε-dependent DVL3 phosphorylation (IC50 = 200 nM post 18h treatment; HL60 cells) in cultures and in lung tissue in mice in vivo (5h post 100 mg/kg p.o. using HCl salt form).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3