SRP3153
SCGF-beta human
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Stem Cell Growth Factor-beta
About This Item
Produtos recomendados
product name
SCGF-beta human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
≤7.0 ng/mL ED50
peso molecular
25.0 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CLEC11A(6320)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis