A4362
Activin A human
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Erythroid differentiation protein, Inhibin beta A chain; Activin beta-A chain
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Activin A active human, Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Nicotiana
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤5 ng/mL ED50
peso molecular
27.4 kDa (disulfide-linked homodimers of two βA chains, each containing 116 amino residues)
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ ug protein)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... INHBA(3624)
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Descrição geral
As with other members of the super-family, Activins interact with two types of cell surface trans-membrane receptors (Types I and II) which have intrinsic serine/threonine kinase activities in their cytoplasmic domains, Activin type 1 receptors, ACVR1, ACVR1B, ACVR1C and Activin type 2 receptors, ACVR2A, ACVR2B. The biological activity of Activin A can be neutralized by inhibins and by the diffusible TGF-B antagonist, Follistatin.
forma física
Reconstituição
Nota de análise
ED50: ≤ 5 ng/mL
Outras notas
p.I: 7.27
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)